Learn More
G-749, MedChemExpress
Description
G-749 is a potent, oral active and ATP competitive FLT3 inhibitor, with IC50s of 0.4 nM and 0.6 nM for FLT3 wild type and FLT3-D835Y, respectively. G-749 can be used for the research of drug resistance for acute myeloid leukemia (AML).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | G-749 |
| CAS | 1457983-28-6 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H25BrN6O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (47.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(N=C(NC3CCN(C)CC3)N=C2NC4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)C(Br)=CN1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 521.41 |
| Poids de la formule | 521.41 |
| Afficher plus |