Learn More
Syngene™ Système de documentation de gels et de transferts G:BOX Mini 6
Code produit 15899922 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
60 Hz
Taille en pixels:
3,69 x 3,69 u
4,54 x 4,54 u
Résolution:
6 MP
9 MP
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fréquence Taille en pixels Résolution Conditionnement
15899922 60 Hz 4,54 x 4,54 u 6 MP 1 pièce
15809932 50 Hz 3,69 x 3,69 u 9 MP 1 pièce
15889922 50 Hz 4,54 x 4,54 u 6 MP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15899922 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GBOXmini6E60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28190.00€
    25867.38€ / 1 pièces
    Économisez 2322.62€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de documentation de gels et de transferts G:BOX Mini 6 offre d'excellentes performances d'imagerie des gels d'ADN, des gels de protéines visibles, des transferts par chimiluminescence et des options pour les westerns à fluorescence bleue, verte, rouge et IR dans une chambre noire plus petite.
Système de documentation sur gel compact et polyvalent pour les transferts et l’imagerie sur gel. L’imagerie hautes performances a démontré obtenir une sensibilité comparable au film grâce à l’utilisation d’outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie de bandes peu visibles.
  • Prend en charge de nombreuses applications d’imagerie :
    • Gels d’ADN / de protéines
    • chimiluminescence
    • Gels sans coloration
    • Transferts par fluorescence multiplex colorés
    • gels 2D
    • Applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires)
  • Caméra haute résolution 6 MP refroidie par effet Peltier, capable de produire des images 16 bits (avec 65535 niveaux de gris).
  • La puce de la caméra est un leader dans le domaine avec un QE de 73 % à 425 nm (pic à 77 %).
  • Le système est doté d’un objectif F0.95 avec iris et mise au point motorisés (avec retour) pour de courtes durées d’acquisition
  • La chambre noire extensible possède un mécanisme de levage motorisé unique permettant d’utiliser les fonctions de zoom, avec mise au point automatique, garantissant la résolution d’image maximale du gel ou du transfert
  • Le système est livré avec les éléments suivants :
    • Roue porte-filtres à sept positions
    • Lumière blanche épiscopique
    • LED haute intensité en option qui permet l’imagerie par fluorescence, pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche infrarouge (des accessoires supplémentaires devront être achetés)
  • La zone d'affichage maximale disponible est de 15 x 12 cm (la zone d'affichage minimale est de 10 x 8 cm).
  • PC requis (non inclus)
GeneSys est un logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques. Il possède une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Windows 10, 8 et 7.
  • Éliminez toute conjecture en imagerie
  • Produit des images de qualité optimale de manière simple et rapide
  • Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons
  • Les fichiers peuvent être enregistrés au format TIFF, JPEG, BMP formats
  • Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes
  • Toutes les images capturées peuvent être facilement modifiées grâce à des annotations, des outils d'édition, l'amélioration de la netteté et exportées vers GeneTools .
GeneTools Le logiciel permet à l'utilisateur une quantification rapide des échantillons et passe des transferts aux données analysées en quelques étapes seulement.
Types d’échantillons d’analyse :
  • Poids moléculaire
  • Comptage de colonies
  • Spot
  • Tache
  • Correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l'analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu'à 5 échantillons simultanément. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de haute qualité peuvent être exportés au format Word et Excel fichiers pour une simple révision.
GeneSys et GeneTools le logiciel répond aux exigences de la partie 11 du titre 21 du CFR et GLP environnements.
Le système est assorti d'une garantie de 3 ans (retour en usine) et de licences illimitées. GeneTools Logiciel d'analyse et mises à jour logicielles gratuites deux fois par an.
IQ/OQ disponible sur demande.
Spécification
Description Imageur Gbox Mini 6
Tension 115/240 V
Profondeur (impériale) 20,5 in
Profondeur (métrique) 52 mm
Type de filtre Roue à filtres à 7 positions
Hauteur (impériale) 25,2 in
Zone du filtre Jusqu'à 15 x 12 cm
Taille en pixels 4,54 x 4,54 u
Largeur (impériale) 15,8 in
Hauteur (métrique) 64mm
Système d’exploitation Windows 7 ou supérieur
Résolution 6 MP
Logiciel GeneSys et GeneTools Inclus (illimité)
Transilluminateur En option
Longueur d’ondes Optionnel selon le transilluminateur
Largeur (métrique) 40mm
Modèle Gbox-Mini6
Type de lentille Fixe
Imprimante incluse Non
Type de caméra Capteur CCD refroidi de 6 mégapixels
Type de cagoule Fixe
Dimensions 40 x 64 x 52 mm
À utiliser avec (application) Imagerie de transferts Western chimiluminescents
Gamme de produits Syngene
Type de produit Système d’imagerie sur gel
Quantité 1 de chaque
Type d’affichage Aucun
Fréquence 60 Hz