Learn More
Syngene Système d'imagerie compact G:Box Mini XRQ
Code produit 30058116 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
30058116 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30058116 Fournisseur Syngene Code fournisseur GBOXMINIXRQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17645.00€
    16188.78€ / 1 pièces
    Économisez 1456.22€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le G:Box Mini XRQ est un système compact doté de nombreuses fonctionnalités pour s'intégrer parfaitement à vos recherches. Conçu pour s'adapter aux laboratoires multi-utilisateurs et à l'imagerie sur l'ensemble du spectre.
Le G:Box mini XRQ est un système compact qui, malgré sa petite taille, regorge de fonctionnalités permettant d'intégrer facilement le système G:Box mini à vos recherches.
Ce système d'imagerie est conçu pour s'adapter aux divers besoins des laboratoires multi-utilisateurs. Il ne s'agit pas seulement de transferts et de gels avec des modules HILED, il fournit une excitation robuste pour l'imagerie de fluorescence quantitative. Vous pouvez réaliser des images sur l'ensemble du spectre UV, bleu, vert, rouge, rouge lointain et IR, ce qui vous offre la flexibilité nécessaire pour répondre à tous vos besoins en imagerie. Cette adaptabilité vous permet d'explorer un large éventail d'applications scientifiques.
Un système sensible doté d'une large plage dynamique détecte les bandes faibles et fortes sur le même blot sans compromettre la qualité grâce au logiciel intuitif de capture d'images GeneSys. Un objectif à grande ouverture associé à un appareil photo haute résolution permet d'obtenir une qualité d'image et une sensibilité inégalées.
  • Capable de réaliser l'imagerie de nombreuses applications : gels d'ADN/protéines, chimiluminescence, gels sans coloration, transferts de fluorescence multiplex colorés, applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires).
  • Caméra refroidie par effet Peltier avec une résolution d'image de 4 MP capable de produire des images 16 bits (avec 65535 niveaux de gris).
  • Le système est doté d'un objectif F1.2 avec iris, mise au point et zoom motorisés (avec retour d'information) pour des acquisitions courtes.
  • Le système est livré avec une roue à filtres à 7 positions. Lumière blanche Epi et option HILED permettant l'imagerie par fluorescence pour l'imagerie rouge, verte, bleue, rouge lointain et IR (des accessoires supplémentaires devront être achetés).
  • Zone d'affichage maximale 18 x 14 cm.
  • Le logiciel de capture d'images GeneSys, grâce à son interface conviviale, produit des images de qualité publiable.
  • GeneTools Le logiciel permet à l'utilisateur une quantification rapide des échantillons, incluant le poids moléculaire, le comptage des colonies, la normalisation des protéines et l'analyse de fluorescence multiplex.
  • Le logiciel peut être utilisé conformément à la partie 11 du titre 21 du CFR et GLP environnements.
  • Documentation IQOQPQ disponible sur demande.
Spécification
À utiliser avec (application) Imágenes de gel
Type de produit Système d’imagerie sur gel
Type d’affichage Aucun