Learn More
IKA™ Centrifugeuse G-L
Code produit 16268681 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x 1,5/2,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16268681 12 x 1,5/2,0 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16268681 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0030000774
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La G-L IKA est la centrifugeuse Midi idéale pour tous les types de processus de séparation tels que ceux qui existent en biologie moléculaire. Peut être utilisée avec des récipients standard de 1,5/2 ml, ainsi qu’avec des barrettes PCR. Le couvercle s’ouv
ulliSéparation des substances à des vitesses de rotation moyennes : La G-L IKA est la centrifugeuse Midi idéale pour tous les types de processus de séparation tels que ceux qui existent en biologie moléculaire. Peut être utilisée avec des récipients standard de 1,5/2 ml, ainsi qu’avec des barrettes PCR. Le couvercle s’ouvre automatiquement par pression d’un bouton./liliUtilisation en toute sécurité : La centrifugeuse est équipée d’un couvercle en métal et ne démarre pas tant qu’il n’est pas parfaitement fermé./liliAffichage de pointe : La navigation entièrement intuitive s’effectue à l’aide d’un clavier à membrane. Permet un réglage facile de la vitesse, de la vitesse de rotation ou des programmes./liliPuissant moteur : Avec une vitesse de rotation allant jusqu’à 15 700 tr/min, la centrifugeuse est équipée d’un moteur à hautes performances./liliVaste portée de distribution : Le rotor et le couvercle en métal pour 12 récipients, d’une capacité de 1,5/2 ml, sont déjà inclus dans la portée de la distribution./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12 x 1,5/2,0 ml
Fonctions de sécurité Arrêt rapide
Minuteur Oui
Puissance 92 W
Certifications/Conformité IP 20 conforme à la norme DIN EN 60529
Comprend Couverture de protection
Dimensions (H x l x P) 140 x 200 x 280 mm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/230/115/100 V
Type d’affichage LED, 7 segments