Learn More
IKA™ Adaptateur pour tubes à centrifuger
Code produit 16288701 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
1,5 à 2 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16288701 1,5 à 2 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16288701 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0030001347
Expédition estimée: 13-01-2027
Adaptateur pour tubes pour G-L à utiliser avec un rotor de 1,5 à 2 ml.
ulliAdaptateur/liliTube de 0,5 ml/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) 1,5 à 2 ml
Description Diamètre :8 mm
Comprend 6/boîte