Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 90 G-ULTIMATE-90
BIOPHARMA
Code produit 15140147 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard
1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz
Capacité de charge:
1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L
2 bouteilles de gaz de 50 L
4 bouteilles de gaz de 50 L ou 7 bouteilles de gaz de 10 L
4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L
Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Capacité de charge Conditionnement
15140147 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15121866 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
13473847 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
15150127 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard 1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
15915736 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15150117 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15185564 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
15965726 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz 1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
13443867 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
13463837 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 7 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15140147 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3065700130658
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Équipé de bouteilles de gaz
  • Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : corps en tôle d'acier revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de passage de câbles sur le dessus du meuble
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un extracteur d'air technique, assurant une ventilation homogène à l'intérieur de l'armoire.
  • Testé et certifié : selon les principes GS les plus stricts
  • Certificats
    • Résistance au feu de 90 minutes
    • type testé conformément à la norme EN 14470-2
    • Conformité à la norme EN 16121/16122
    • Certification GS
    • Conforme CE
Garantie
Cinq ans
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-2, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
Configuration 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Profondeur (métrique) intérieure 400 mm
Description Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.120, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 1045 x 1858 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 1198 x 2050 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et homologué de gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail, jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 L.
Hauteur (métrique) extérieure 2050 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1858 mm
Capacité de charge Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L
Modèle G90.205.120
Nbre de portes 2
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 628,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1198 mm
Largeur (métrique) intérieure 1045 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 24,21 in
Hauteur (impériale) extérieure 80,71 in
Matériau Acier
Type de produit Armoire à bouteille de gaz
Largeur (impériale) extérieure 47,17 in