Description
- Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
- Construction robuste et longue durée de vie : corps en tôle d'acier revêtue de poudre
- Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
- Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
- Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de passage de câbles sur le dessus du meuble
- Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un extracteur d'air technique, assurant une ventilation homogène à l'intérieur de l'armoire.
- Testé et certifié : selon les principes GS les plus stricts
- Certificats
- Résistance au feu de 90 minutes
- type testé conformément à la norme EN 14470-2
- Conformité à la norme EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Garantie
Cinq ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-2, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
| Configuration | 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard |
| Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 425 mm |
| Description | Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.060, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy) |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 425 x 445 x 1858 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 598 x 2050 mm |
| Modèle de porte | avec porte battante, Charnière gauche |
| À utiliser avec (application) | Stockage sûr et homologué de gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail, pour un maximum de 1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L. |
| Hauteur (métrique) extérieure | 2050 mm |
| Afficher plus |