Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 90 G-ULTIMATE-90
Product Code. 15965726 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Configuration:
1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard
1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz
Capacité de charge:
1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L
2 bouteilles de gaz de 50 L
4 bouteilles de gaz de 50 L ou 7 bouteilles de gaz de 10 L
4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L
Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L
Unit Size:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Configuration Capacité de charge Packungsgröße
15965726 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz 1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
15121866 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
13473847 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
15150127 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard 1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
15915736 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15150117 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15140147 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15185564 1 Bouteilles de gaz d'équipement intérieur standard 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
13443867 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
13463837 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 7 bouteilles de gaz de 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Réservé à une utilisation en intérieur.
Artikelnummer. 15965726 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3067700130681
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Réservé à une utilisation en intérieur.
Équipé de bouteilles de gaz
  • Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : corps en tôle d'acier revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de passage de câbles sur le dessus du meuble
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un extracteur d'air technique, assurant une ventilation homogène à l'intérieur de l'armoire.
  • Testé et certifié : selon les principes GS les plus stricts
  • Certificats
    • Résistance au feu de 90 minutes
    • type testé conformément à la norme EN 14470-2
    • Conformité à la norme EN 16121/16122
    • Certification GS
    • Conforme CE
Warranty
Cinq ans
Specifications
Certifications/Conformité Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-2, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
Configuration 1 Équipement intérieur confort Bouteilles de gaz
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Profondeur (métrique) intérieure 425 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 425 x 445 x 1858 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 598 x 2050 mm
Modèle de porte avec porte battante, À charnière droite
À utiliser avec (application) Stockage sûr et homologué de gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail, pour un maximum de 1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L.
Hauteur (métrique) extérieure 2050 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1858 mm
Comprend Bouteilles de gaz pour équipement intérieur confort
Capacité de charge 1 bouteille de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L
Modèle G90.205.060.R
Nbre de portes 1
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 377,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 598 mm
Largeur (métrique) intérieure 445 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 24,21 in
Hauteur (impériale) extérieure 80,71 in
Matériau Acier
Type de produit Armoire à bouteille de gaz
Largeur (impériale) extérieure 23,54 in