Learn More
G418 disulfate, 50mg/ml solution
Code produit 15436029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436029 10 mL 10mL
15446029 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63871.AB
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic.
G418 disulfate is used for selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells transfected with a iNOS promoter construct and neomycin resistance gene. Optimal concentrations for selection and maintenance vary by cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • G418 sulfate (geneticin) is an aminoglycoside antibiotic isolated from Micromonospora rhodorangea
  • G418 is bacteriostatic that prevents polypeptide formation by inhibiting the elongation step of polypeptide synthesis
Applications
  • G418 sulfate can be used for the selection of genetically engineered cells in both eukaryotes and prokaryotes
  • Laboratory-grade for applications such as biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108321-42-2
Formule moléculaire C20H44N4O18S2
Poids moléculaire (g/mol) 692.70
Numéro MDL MFCD00058314
Clé InChI UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Synonyme Geneticin
CID PubChem 134129582
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxane-3,4-diol; bis(sulfuric acid)
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau G418 disulfate
Type G418 Disulfate
Forme physique Liquid
Couleur Undesignated
Concentration 50mg/ml solution
Quantité 10 mL
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 692.71
compliance-icons
Identifiant produit
  • G418 disulfate, 50mg/ml solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate