Learn More
Disulfate de G418, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Description
G418 disulfate is an aminoglycoside that is toxic to bacteria, yeast, protozoans and helminths. It prevents protein synthesis by blocking the elongation step in prokaryotic and eukaryotic ribosomes. It is used as a selection agent for G418 resistant bacteria or fungi after transformation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• G418 sulfate (geneticin) is an aminoglycoside antibiotic isolated from Micromonospora rhodorangea
• G418 is a bacteriostatic that prevents polypeptide formation by inhibiting the elongation step of polypeptide synthesis
Applications
• G418 sulfate can be used for selection of genetically engineered cells in both eukaryotes and prokaryotes
• Laboratory grade for applications such as biochemistry
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | G418 disulfate |
| Type | G418 Disulfate |
| Forme physique | Powder |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxane-3,4-diol; bis(sulfuric acid) |
| Poids de la formule | 692.71 |
| Qualité | Cell Culture |
Sécurité et traitement
- G418 disulfate, Cell Culture Reagent
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D -gluco-heptopyranosyl-(1->4)-O-[3-deoxy-4-