Learn More
MP Biomedicals™ Disulfate G418 PhytoPure™
Code produit 17887496 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17887496 5 g 5g
17670877 250 mg 250mg
11449951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17887496 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0215878294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.00€
    808.50€ / 5g
    Économisez 40.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Le disulfate G418 PhytoPure™ est un aminoglycoside lié à la gentamicine qui agit comme antibiotique et qui est toxique pour les bactéries, les levures, les plantes supérieures, les cellules de mammifères, les protozoaires et les helminthes.
  • Le disulfate G418 bloque la synthèse des polypeptides dans les cellules procaryotes et eucaryotes et est utile pour la sélection de cellules eucaryotes génétiquement modifiées dans les cultures.
  • Il s’agit d’un agent de sélection efficace utilisé pour tuer les cellules procaryotes et eucaryotes.
  • Il est également utilisé pour la sélection et le maintien des cellules procaryotes et eucaryotes transfectées avec une construction de promoteur iNOS et le gène de résistance à la néomycine.
Spécification
CAS 108321-42-2
Couleur Blanc
Contenu et stockage La poudre doit être conservée à l’abri de la lumière et de l’humidité, entre 2 et 8°C. Les solutions doivent être aliquotées et stockées congelées (−5 à −20°C).
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
Stérilité Non stérile
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Quantité 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Geneticin DisulphateSalt
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.