Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate G418, pour biochimie
Code produit. 10143871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10143871
Marque: Thermo Scientific Chemicals 329400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sulfate G418 (généticine) est un antibiotique aminoglycosidique isolé de Microponospora rhodorangea
• G418 est un bactériostatique qui empêche la formation de polypeptides en inhibant l’étape d’élongation de la synthèse des polypeptides
Applications
• Le sulfate G418 peut être utilisé pour la sélection de cellules génétiquement modifiées dans les eucaryotes et les procaryotes
• Qualité laboratoire pour des applications telles que la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108321-42-2
Formule moléculaire C20H44N4O18S2
Poids moléculaire (g/mol) 692.70
Numéro MDL MFCD00058314
Clé InChI UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
CID PubChem 134129582
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau G418 sulfate
Type G418 Sulfate
Forme physique Poudre
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Eau 10% max.
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; acide sulfurique
Poids de la formule 692.7
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • G418 sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.,Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .,En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.