Learn More
Solution de sulfate G418, MP Biomedicals
Code produit 11440435 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
50 mL
Conditionnement:
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440435 50 mL 50mL
11430435 20 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440435 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091672548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    395.85€ / 50mL
    Économisez 20.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
50 mg/ml de solution antibiotique active stérile-aqueuse. Pureté : >>98 %
Spécification
Nom chimique ou matériau G418 Sulfate Solution
Type Sulfate de généticine (G418)
Forme physique Liquid
CAS 108321-42-2, 7732-18-5
Quantité 50 mL
Qualité Not Available