Description
- En caoutchouc naturel
- Excellente élongation >500 %
- Bonne résistance à l’abrasion
- Dureté 40 Shore A
- Couleur ambrée/marron clair.
- Propriétés similaires à celles du latex, privilégiées dans la plupart des applications industrielles
- Supporte la stérilisation par la chaleur humide.
- Les applications typiques incluent les systèmes de transfert de liquides et tous les types de systèmes de distribution, y compris de savons et nettoyants ainsi que de boissons alcoolisées et à base de lait
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux principes de BPL, Conforme FDA |
| Diamètre (impériale) interne | 0,19 in |
| Diamètre (métrique) interne | 4,8 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (impériale) | 24.6 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 7,5 m |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -13 °F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -25°C |
| Afficher plus |