Learn More
Tocris Bioscience™ GABA
GREENER_CHOICE
Code produit 30001082
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001082 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 0344/1G
Endogenous agonist
GABA is a GABA receptor agonist and endogenous inhibitory neurotransmitter. Caged RuBi GABA is also available (Cat. No. 3400).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau GABA
CAS 56-12-2
Quantité 1 g
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids de la formule 103.12
Pureté >98%
Poids moléculaire 103.121