Learn More
Gabapentine (1,0 mg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30404588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404588 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT123510X1ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin
CAS 60142-96-3
Formule moléculaire C9 H17 N O2
Quantité 10 x 1 mL
Synonyme 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nom IUPAC Acide 2-[1-(aminométhyl)cyclohexyl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Poids de la formule 171.1259
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Gabapentin 1 mg/mL