Learn More
Gabapentine-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gabapentin-d4 |
| CAS | 1185039-20-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C9 D4 H13 N O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Gabapentin-d4, Gabapentin D4 (aminomethyl D2, acetic acid D2), Cyclohexaneacetic-α,α-d2 acid, 1-(aminomethyl-d2)- (ACI), 1-(Aminomethyl-d2)cyclohexaneacetic-α,α-d2 acid (ACI), 2-[1-(Amino-dideuteriomethyl)cyclohexyl]-2,2-dideuterioacetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C1(CCCCC1)C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-[1-[amino(dideutéro)méthyl]cyclohexyl]-2,2-dideutéroacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.261 |
| Afficher plus |