Learn More
Chlorhydrate de gabapentine-d6, TRC
Code produit 30394612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394612 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30394612 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG1172471MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin-d6 Hydrochloride
CAS 1432061-73-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H11 D6 N O2 . H Cl
Quantité 1 mg
Synonyme 1-(Aminomethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H/i1D2,2D2,3D2;
SMILES NCC1(CC(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1.Cl
Nom IUPAC acide 2-[1-(aminométhyl)-3,3,4,4,5,5-hexadeutérocyclohexyl]acétique ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 213.73
Poids de la formule 213.1403
Pourcentage de pureté >95