Learn More
Chlorhydrate de gabapentine-d6, TRC
Code produit 30400259
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30400259 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30400259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG1172470.5MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin-d6 Hydrochloride
CAS 1432061-73-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H11 D6 N O2 . H Cl
Quantité 0.5 mg
Synonyme 1-(Aminomethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H/i1D2,2D2,3D2;
SMILES NCC1(CC(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1.Cl
Nom IUPAC acide 2-[1-(aminométhyl)-3,3,4,4,5,5-hexadeutérocyclohexyl]acétique ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 213.73
Poids de la formule 213.1403
Pourcentage de pureté >95