Learn More
Gabapentin, MedChemExpress
Code produit 16478278
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478278 10 mg
16468006 100 mg
16454167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478278 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0057
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin
Forme physique Solid
CAS 60142-96-3
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H17NO2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (291.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CN)CCCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research