Learn More
Composé apparenté à la gabapentine A, TRC
Code produit 30407741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407741 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407741 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG117275250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H15 N O
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
Nom IUPAC 2-azaspiro[4.5]décan-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 153.22
Poids de la formule 153.1154
Pourcentage de pureté >95