Learn More
Composé apparenté à la gabapentine A, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| CAS | 64744-50-9 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C9 H15 N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)CN1 |
| Nom IUPAC | 2-azaspiro[4.5]décan-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.22 |
| Afficher plus |