Learn More
Composé apparenté à la gabapentine E, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| Poids de la formule | 186.0892 |
| Pourcentage de pureté | >95% |