Learn More
Gabapentine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15432202 1 g 1g
15442202 5 g 5g
15452202 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15432202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458020010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La gabapentine, numéro CAS 60142-96-3, est un analogue synthétique de l’acide gamma-aminobutyrique du neurotransmetteur présentant des activités anticonvulsivantes et analgésiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La gabapentine est un analogue GABA hydrosoluble présentant des activités anticonvulsivantes et analgésiques
  • Le mécanisme d’action exact est inconnu, mais il a été décrit que ce composé inhibe l’activité des neurones excitateurs en interagissant avec les canaux calciques sensibles à la tension dans les neurones corticaux
Application
  • La gabapentine a été utilisée comme α2δ-ligand pour examiner si le dosage d’aversion thermique sensibilisé à l’isothiocyanate d’allyle (AITC) pourrait être utile comme méthode d’analyse pour l’identification d’analgésiques présomptifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60142-96-3
Formule moléculaire C9H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Clé InChI UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gabapentin, neurontin, gabapentine, 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid, 2-1-aminomethyl cyclohexyl acetic acid, aclonium, gabapentinum, gabapetin, gabapentino, fanatrex
CID PubChem 3446
ChEBI CHEBI:42797
Nom IUPAC Acide 2-[1-(aminométhyl)cyclohexyl]acétique
SMILES C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin
Point de fusion 166.0°C
Spectre IR Authentique
Formule linéaire COOHCH2C6H10CH2NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 171.24