Learn More
Gabapentine, TRC
Code produit 30390649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30390649 50 mg -
30389213 10 mg -
30399030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30390649 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG11725050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60142-96-3
Formule moléculaire C9 H17 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Synonyme 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Nom IUPAC Acide 2-[1-(aminométhyl)cyclohexyl]acétique
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Poids de la formule 171.1259
Pourcentage de pureté >95%