Learn More
Gabazine, MedChemExpress
Code produit 16473858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473858 10 mg
16446587 5 mg
16404896 100 mg
16400237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16473858 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103533
MedChemExpress Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabazine
CAS 104104-50-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H18BrN3O3
Quantité 10 mg
Synonyme SR95531
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM)
SMILES O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br
Poids moléculaire (g/mol) 368.23
Poids de la formule 368.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation