missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gadobutrol, MedChemExpress

Code produit 16471216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16471216 200 mg -
16487066 100 mg 100mg
16457008 10 mg -
16453057 50 mg -
16409557 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16471216 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16217

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol; ZK 135079) is a nonionic paramagnetic macrocyclic gadolinium-based contrast agent that can be used for magnetic resonance imaging (MRI).

Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol

Spécification

Nom chimique ou matériau Gadobutrol
Forme physique Solid
CAS 770691-21-9
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H31GdN4O9
Synonyme ZK 135079
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]1[N]23[Gd+3]([N]4(C5)CC3)([N]6(C7)CC4)([OH][C@@H]1CO)([O-]C5=O)([O-]C8=O)([O-]C7=O)[N](CC6)(C8)CC2
Poids moléculaire (g/mol) 604.71
Poids de la formule 604.71
Pourcentage de pureté 99.96%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.