Learn More
Gadobutrol, MedChemExpress
Description
Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Gadobutrol |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 770691-21-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H31GdN4O9 |
| Synonyme | ZK 135079 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 20 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@H]1[N]23[Gd+3]([N]4(C5)CC3)([N]6(C7)CC4)([OH][C@@H]1CO)([O-]C5=O)([O-]C8=O)([O-]C7=O)[N](CC6)(C8)CC2 |
| Show More |