Learn More
Feuille de gadolinium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480270 50 x 50 mm 1 pièce
11361779 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012395.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.70€
    439.65€ / 1 pièces
    Économisez 106.05€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Poids ≈1.2g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gadolinium foil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium