Learn More
Isopropanide de gadolinium(III), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) isopropoxide |
| Couleur | Blanc |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule linéaire | Gd[OCH(CH3)2]3 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2925 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in anhydrous 2-propanol, toluene |
| Poids de la formule | 334.51 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |