Learn More
Lingot de gadolinium, 99,9 % (REM), Thermo Scientific™
Code produit 15482337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482337 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15482337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045529.KF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium ingot
CAS 7440-54-2
Quantité 1 Pc.
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Poids ≈30 to 50g/piece
Forme Pièces de forme irrégulière
Notes de pourcentage du dosage (REM)
Formule moléculaire Gd
Numéro MDL MFCD00011022
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
Nom IUPAC gadolinium
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Pourcentage de pureté 99.9%