Learn More
Bouton/lingot de gadolinium, ≈50,8 mm (2,0 po) de diamètre, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456755 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15456755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045106.KF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Gadolinium ingot/button
Couleur Argent
Note relative au nom ≈50.8mm (2.0 in.) dia.
CAS 7440-54-2
Quantité 1 Pc.
Poids ≈175g/piece
Forme ≈175 g/pièce
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire Gd
Numéro MDL MFCD00011022
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
Nom IUPAC gadolinium
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Pourcentage de pureté 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.