Learn More
Poudre de gadolinium, maille -200, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482557 5 g 5g
15492557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045915.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium powder
Couleur Argent
Quantité 5 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.9%