Learn More
Tige de gadolinium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
Conditionnement:
10mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383818 25 mm 25mm
11303828 10 mm 10mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040290.DH
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantité 25 mm
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.97g/mm
Forme Tige moulée, le diam. est d’environ
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Pourcentage de pureté 99.9%