Learn More
Tige de gadolinium, 19 mm (0,75 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific™
Product Code. 11324678
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
Unit Size:
10mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11324678 10 mm 10mm
11304678 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11324678 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043031.HF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnement en mylar sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Specifications
Nom chimique ou matériau Gadolinium rod
Note relative au nom ≈19mm (0.75 in.) dia.
Quantité 10 mm
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈2.2g/mm
Forme Baguette coulée
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Pourcentage de pureté 99.9%