Learn More
Cible de pulvérisation en gadolinium, 76,2 mm de diamètre x 1,59 mm d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497055 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15497055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045737.KS
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium sputtering target
Note relative au nom 50.8mm dia. x 3.18mm thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Numéro MDL MFCD00011022
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
Nom IUPAC gadolinium
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375