Learn More
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Code produit 12664285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 dosages
1000 dosages
200 dosages
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12664285 10 000 dosages 1 pièce
12654285 1000 dosages -
12674285 200 dosages -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12664285 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T1028
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Substrat enzymatique et tampon de réaction.
Associe la lyse cellulaire directe à une détection chimiluminescente rapide et ultra-sensible de l’enzyme rapporteur β-galactosidase.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
  • Le format d’essai homogène permet la détection de la β-galactosidase en présence de milieux de culture normaux sans élimination de milieux et sans étape de lyse cellulaire supplémentaire, offrant ainsi la procédure de dosage la plus simple et la plus rationalisée possible
  • La cinétique des dosages lumineux fournit une fenêtre au cours de laquelle les mesures peuvent être effectuées, ce qui facilite les applications HTS où l’automatisation des dosages est utilisée
  • Peut être utilisé avec des systèmes modèles de mammifères ou de levures, offrant ainsi une flexibilité dans le choix des systèmes modèles
  • Une large gamme dynamique de dosages β-galactosidase permet de mesurer précisément l’enzyme du femtogramme à la gamme de nanogrammes
  • La sensibilité du dosage est de 100 à 1 000 fois supérieure aux dosages isotopiques/non isotopiques pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT) ou les dosages colorimétriques/par fluorescence pour la β-galactosidase, ce qui offre une plus grande sensibilité que les technologies de dosage concurrentes
  • Un dosage hautement sensible avec une large gamme dynamique permet de détecter des niveaux élevés et bas de rapporteur sans réaliser de nombreuses dilutions d’échantillon
  • Le kit de dosage des gènes rapporteurs non radioactif élimine les problèmes d’utilisation de radio-isotopes
  • Le dosage peut être effectué en une heure environ, fournissant un délai d’exécution rapide du dosage
Parfait pour la sélection
Cet essai homogène est parfaitement adapté aux applications de sélection où l’automatisation des dosages est nécessaire. Le système Gal-Screen utilise un substrat chimiluminescent Galaction-Star™ pour une mesure pratique dans un luminomètre. L’émission de lumière atteint un maximum de 60 à 90 minutes et reste constante pendant 45 à 90 minutes.
Spécifications
  • Type de dosage : Dosage de β-Gal (lacZ)
  • Cellules compatibles : Cellules de mammifères
  • Méthode de détection : Chimiluminescence
  • À utiliser avec équipement : Luminomètre (microplaque)
  • Forme : Liquide
  • Format : Plaque de 96 puits
  • Affichage : Point final
  • Type d’échantillon (spécifique) : Cultures cellulaires
  • Substrat : Galacton-Star™
  • Propriétés du substrat : substrat chimique
  • Type de substrat : substrat Beta-Gal
  • Enzyme cible : La bêta-galactosidase
  • Procédé : Chimiluminescence améliorée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase
Méthode de détection Chimiluminescence
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Doser Dosage de β-Gal (lacZ)
Contenu et stockage Ce kit contient le substrat enzymatique et le tampon de réaction.
Stockez le produit à 4°C.
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Affichage Point final
Type d’échantillon Cultures cellulaires
Substrat Galacton-Star™
Type de substrat substrat Beta-Gal
Propriétés du substrat substrat chimique
Enzyme cible La bêta-galactosidase
Gamme de produits Gal-Screen, NovaBright
À utiliser avec (application) Dosages enzymatiques
Quantité 10 000 dosages
Forme Liquide