Learn More
Acide galactarique, TRC
Code produit 30400256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400256 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG155005100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mucic acid
CAS 526-99-8
Formule moléculaire C6 H10 O8
Quantité 100 g
Synonyme Galactaric acid, Galactosaccharic acid, Saccharolactic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2,3,4,5-tétrahydroxyhexanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Poids de la formule 210.0376