Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Code produit 12694265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 000 dosages
200 dosages
600 dosages
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12694265 15 000 dosages 1 pièce
12684265 200 dosages 1 pièce
12614275 600 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12694265 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T1009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6930.00€
    4920.30€ / 15000 assays
    Économisez 2009.70€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Solution de lyse, substrat, tampon de réaction et accélérateur
Détection rapide et ultrasensible de la β-galactosidase dans les dosages du gène rapporteur. Le système de dosage du gène rapporteur de la β-galactosidase Thermo Scientific Galacto-Light Plus est conçu pour les luminomètres sans injecteurs.
The Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System is designed for the rapid, ultrasensitive detection of β-galactosidase in reporter gene assays.
  • Une large gamme dynamique de dosages de β-galactosidase permet à l’utilisateur de mesurer le niveau d’enzyme avec précision du femtogramme à la gamme de nanogrammes
  • La sensibilité du dosage est de 100 à 1 000 fois supérieure aux dosages isotopiques/non isotopiques pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT) ou aux dosages colorimétriques/par fluorescence pour la β-galactosidase, ce qui offre une plus grande sensibilité que les dosages concurrents
  • Un dosage hautement sensible avec une large gamme dynamique permet de détecter des niveaux élevés et bas de rapporteur sans réaliser de nombreuses dilutions d’échantillon
  • Le kit de dosage des gènes rapporteurs non radioactif élimine les problèmes d’utilisation de radio-isotopes
  • Le dosage peut être effectué en une heure environ, fournissant un délai d’exécution rapide du dosage
Sensible
Ce dosage chimiluminescent présente plus de trois ordres de grandeur et une plus grande sensibilité par rapport aux dosages colorimétriques de la β-galactosidase et peut être effectué en moins de temps que les tests pour les dosages de chloramphénicol acétyltransférase (CAT) et de rapporteur basé sur ELISA.
Prêt à l'emploi
Le système Galacto-Light Plus intègre des substrats chimiluminescents, un tampon de réaction et un accélérateur d’émission de lumière contenant des amplificateurs de luminescence, dans un format prêt à l’emploi. Le tampon de réaction est fourni à un pH qui facilite la discrimination de la β-galactosidase endogène, tout en n’ayant que peu d’effet sur la forme bactérienne de l’enzyme. Ceci permet une détection sensible même dans les lignées cellulaires avec des niveaux relativement élevés d’activité endogène de la β-galactosidase.
Spécifications
  • Type de dosage : Dosage de β-Gal (lacZ)
  • Cellules compatibles : Cellules de mammifères
  • Méthode de détection : Chimiluminescence
  • À utiliser avec équipement : Luminomètre (microplaque)
  • Forme : Liquide
  • Format : Plaque de 96 puits
  • Compatibilité avec le haut débit : Compatible avec le haut débit
  • Affichage : Point final
  • Type d’échantillon (spécifique) : Cultures cellulaires
  • Substrat : Galacton-Plus
  • Propriétés du substrat : substrat chimique
  • Type de substrat : substrat Beta-Gal
  • Enzyme cible : La bêta-galactosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase
Méthode de détection Chimiluminescence
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Doser Dosage de β-Gal (lacZ)
Contenu et stockage Ce kit contient la solution de lyse, le substrat, le tampon de réaction et l'accélérateur.
Stocker à 4°C.
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Affichage Point final
Type d’échantillon Cultures cellulaires
Substrat Galacton-Plus™
Type de substrat substrat Beta-Gal
Propriétés du substrat substrat chimique
Enzyme cible La bêta-galactosidase
Gamme de produits Galacto-Light Plus, NovaBright
À utiliser avec (application) Tests enzymatiques
Quantité 15 000 dosages
Forme Liquide