Learn More
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Code produit 12624275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1800 dosages
600 dosages
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12624275 600 dosages 1 pièce
12644275 1800 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12624275 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T1012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Solution de lyse, substrat, renforceur et tampon requis
Le système de dosage de gènes par rapporteur chimiluminescent du système de dosage de gènes par rapporteur de β-galactosidase Galacto-Star™ One-Step permet une détection rapide et sensible de la β-galactosidase dans les lysats de cellules de mammifères. Sensible Le dosage chimiluminescent présente plus de trois o
  • La cinétique des dosages lumineux fournit une “fenêtre” pendant laquelle les mesures peuvent être effectuées, facilitant ainsi les applications HTS dans lesquelles l’automatisation des dosages est utilisée.
  • Peut être utilisé avec des systèmes modèles de mammifères ou de levures, offrant ainsi une flexibilité dans le choix des systèmes modèles
  • Une large gamme dynamique de dosages de β-galactosidase permet à l’utilisateur de mesurer le niveau d’enzyme avec précision du femtogramme à la gamme de nanogrammes
  • La sensibilité du dosage est de 100 à 1 000 fois supérieure aux dosages isotopiques/non isotopiques pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT) ou aux dosages colorimétriques/par fluorescence pour la β-galactosidase, ce qui offre une plus grande sensibilité que les dosages concurrents
  • Un dosage hautement sensible avec une large gamme dynamique permet de détecter des niveaux élevés et bas de rapporteur sans réaliser de nombreuses dilutions d’échantillon
  • Le kit de dosage des gènes rapporteurs non radioactif élimine les problèmes d’utilisation de radio-isotopes
  • Le dosage peut être effectué en une heure environ, fournissant un délai d’exécution rapide du dosage
Sensible
Le dosage chimiluminescent présente plus de trois ordres de grandeur et une plus grande sensibilité par rapport aux dosages colorimétriques de la β-galactosidase et peut être effectué en moins de temps que les tests pour les dosages de chloramphénicol acétyltransférase (CAT) et de rapporteur basé sur ELISA.
Polyvalent
Le système Galacto-Star comprend un substrat chimiluminescent Galacton-Star pour la β-galactosidase et est adapté aux mesures des luminomètres et des compteurs à scintillation. L’injection automatique n’est pas nécessaire.
Signal de longue durée
L’émission de lumière du dosage Galacto-Star est atteinte en maximum 60 à 90 minutes et reste constante pendant près d’une heure. Le lysat cellulaire est mélangé avec un tampon de réaction contenant un substrat Galacton-Star et un amplificateur de luminescence Sapphire-II™. Après une incubation de 60 à 90 minutes à température ambiante, le signal est mesuré dans un luminomètre ou un compteur à scintillation.
Spécifications
  • Type de dosage : Dosage de β-Gal (lacZ)
  • Cellules compatibles : Cellules de mammifères
  • Méthode de détection : Chimiluminescence
  • À utiliser avec équipement : Luminomètre (microplaque)
  • Forme : Liquide
  • Format : Plaque de 96 puits
  • Compatibilité avec le haut débit : Compatible avec le haut débit
  • Affichage : Point final
  • Type d’échantillon (spécifique) : Cultures cellulaires
  • Substrat : Galacton-Star
  • Propriétés du substrat : substrat chimique
  • Type de substrat : substrat Beta-Gal
  • Enzyme cible : La bêta-galactosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase
Méthode de détection Chimiluminescence
À utiliser avec (équipement) Luminomètre (microplaque)
Doser Dosage de β-Gal (lacZ)
Contenu et stockage Ce kit contient la solution de lyse, le substrat, l'activateur et le tampon requis. Stockez le produit à 4°C.
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Affichage Point final
Type d’échantillon Cultures cellulaires
Substrat Galacton-Star™
Type de substrat substrat Beta-Gal
Propriétés du substrat substrat chimique
Enzyme cible La bêta-galactosidase
Gamme de produits Galacto-Star, NovaBright
À utiliser avec (application) Dosages enzymatiques
Quantité 600 dosages
Forme Liquide