Learn More
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Description
Includes
Solution de lyse, substrat, renforceur et tampon requis
The Galacto-Star™ One-Step β-galactosidase Reporter Gene Assay System chemiluminescent reporter gene assay system enables rapid, sensitive detection of β-galactosidase in mammalian cell lysates.
- La cinétique des dosages lumineux fournit une “fenêtre” pendant laquelle les mesures peuvent être effectuées, facilitant ainsi les applications HTS dans lesquelles l’automatisation des dosages est utilisée.
- Peut être utilisé avec des systèmes modèles de mammifères ou de levures, offrant ainsi une flexibilité dans le choix des systèmes modèles
- Une large gamme dynamique de dosages de β-galactosidase permet à l’utilisateur de mesurer le niveau d’enzyme avec précision du femtogramme à la gamme de nanogrammes
- La sensibilité du dosage est de 100 à 1 000 fois supérieure aux dosages isotopiques/non isotopiques pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT) ou aux dosages colorimétriques/par fluorescence pour la β-galactosidase, ce qui offre une plus grande sensibilité que les dosages concurrents
- Un dosage hautement sensible avec une large gamme dynamique permet de détecter des niveaux élevés et bas de rapporteur sans réaliser de nombreuses dilutions d’échantillon
- Le kit de dosage des gènes rapporteurs non radioactif élimine les problèmes d’utilisation de radio-isotopes
- Le dosage peut être effectué en une heure environ, fournissant un délai d’exécution rapide du dosage
Sensible
Le dosage chimiluminescent présente plus de trois ordres de grandeur et une plus grande sensibilité par rapport aux dosages colorimétriques de la β-galactosidase et peut être effectué en moins de temps que les tests pour les dosages de chloramphénicol acétyltransférase (CAT) et de rapporteur basé sur ELISA.
Polyvalent
Le système Galacto-Star comprend un substrat chimiluminescent Galacton-Star pour la β-galactosidase et est adapté aux mesures des luminomètres et des compteurs à scintillation. L’injection automatique n’est pas nécessaire.
Signal de longue durée
L’émission de lumière du dosage Galacto-Star est atteinte en maximum 60 à 90 minutes et reste constante pendant près d’une heure. Le lysat cellulaire est mélangé avec un tampon de réaction contenant un substrat Galacton-Star et un amplificateur de luminescence Sapphire-II™. Après une incubation de 60 à 90 minutes à température ambiante, le signal est mesuré dans un luminomètre ou un compteur à scintillation.
Spécifications
- Type de dosage : Dosage de β-Gal (lacZ)
- Cellules compatibles : Cellules de mammifères
- Méthode de détection : Chimiluminescence
- À utiliser avec équipement : Luminomètre (microplaque)
- Forme : Liquide
- Format : Plaque de 96 puits
- Compatibilité avec le haut débit : Compatible avec le haut débit
- Affichage : Point final
- Type d’échantillon (spécifique) : Cultures cellulaires
- Substrat : Galacton-Star
- Propriétés du substrat : substrat chimique
- Type de substrat : substrat Beta-Gal
- Enzyme cible : La bêta-galactosidase
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| À utiliser avec (équipement) | Luminometer |
| Doser | Dosage de β-Gal (lacZ) |
| Contenu et stockage | Ce kit contient la solution de lyse, le substrat, l'activateur et le tampon requis. Stockez le produit à 4°C. |
| Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Affichage | Point final |
| Type d’échantillon | Cultures cellulaires |
| Afficher plus |