Learn More
Galactose 1-phosphate Potassium salt, MedChemExpress
Code produit 16451037
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451037 50 mg
16444758 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16451037 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113143A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Spécification
Nom chimique ou matériau Galactose 1-phosphate Potassium salt
Forme physique Solid
CAS 19046-60-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H11K2O9P
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informations sur la solubilité H2O : 125 mg/mL (371.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O[K])(O[K])O[C@H]1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 336.32
Poids de la formule 336.32
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research