Spécification
| Nom chimique ou matériau | β-Galactosidase |
| CAS | 9041-08-1 |
| Couleur | Blanc |
| Numéro MDL | MFCD00081689 |
| Quantité | 3 kU |
| Synonyme | Lactase, β-D-Galactoside galactohydrolase |
| Forme physique | Poudre |