Learn More
Galangin, MedChemExpress
Code produit 16479066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479066 100 mg
16444827 50 mg
16413866 25 mg
16408968 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16479066 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0382
MedChemExpress Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Galangin
CAS 548-83-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O5
Quantité 100 mg
Synonyme Norizalpinin 3,5,7-Trihydroxyflavone
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (462.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté 98.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death