Learn More
Bromhydrate de galanthamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Galantamine Hydrobromide |
| CAS | 1953-04-4 |
| Formule moléculaire | C17 H21 N O3 . Br H |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, hydrobromide (1:1), (4aS,6R,8aS)-, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, hydrobromide, (4aS,6R,8aS)- (9CI), Galanthamine, hydrobromide (6CI,8CI), (-)-Galantamine hydrobromide, (-)-Galanthamine hydrobromide, Galantamine hydrobromide, Galanthamine hydrogen bromide, Jilkon hydrobromide, Lycoremine hydrobromide, Nivalin, Nivaline, Nivaline (pharmaceutical), Razadyne, Reminyl, Tamilin, (4aS,6R,8aS)-3-Methoxy-11-methyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol hydrobromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1 |
| SMILES | Br.COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24 |
| Nom IUPAC | Bromhydrate de (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-méthoxy-11-méthyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazépine-6-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 368.27 |
| Poids de la formule | 367.0783 |