Learn More
Biochrom Logiciel PC Galapagos EZ Read
Code produit 16835450 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lecteur de microplaques
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
16835450 Lecteur de microplaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16835450 Supplier Biochrom Supplier No. 80400241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1606.84€
    1550.50€ / 1 pièces
    Économisez 56.34€
    3% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le logiciel Galapagos EZ Read PC est un logiciel intuitif, puissant et flexible pour tous les lecteurs de microplaques EZ Read.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour utiliser le logiciel EZ Read PC : Notre approche intuitive facilite l'ajout d'analyses à vos mesures.
Conçu pour les tests ELISA :
  • Formules complètes pour l'analyse intégrée de ELISA des analyses incluant des options d'ajustement de courbes pour les modèles à 4 et 5 paramètres, essentielles pour de nombreuses applications. ELISA des analyses, mais difficiles à réaliser dans Excel .
  • Il est facile de configurer la disposition de votre plaque en fonction du nombre d'échantillons : Ajouter plusieurs tests sur une plaque pour analyser seulement quelques échantillons ou ajouter plusieurs plaques pour l'analyse.
Conçu pour les laboratoires de recherche :
  • Offre étendue d'options d'analyse de données pour une gamme de tests d'absorbance.
  • Bibliothèque de tests téléchargeable pour une configuration rapide des méthodes : il suffit de cliquer et de glisser vos échantillons, et c’est parti !
Configuration simple pour les mesures et l'analyse :
  • Le logiciel EZ Read PC offre un espace de travail clair et simple pour configurer votre analyse.
  • Approche intuitive étape par étape pour la création d'une méthode intégrée de mesure et d'analyse.
  • La disposition des plaques utilise une méthode simple de « clic et glisser » pour définir les puits standard, de contrôle, d'échantillon et de référence.
  • L'éditeur de définition de plaques dispose de plaques préinstallées avec la possibilité de les modifier pour des plaques spécifiques afin d'obtenir les meilleures performances de mesure.
Specifications
Type de produit Logiciel pour lecteur de microplaques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques