Learn More
Galaxolide (mélange de diastéromères), TRC
Código de producto. 17970485
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
17970485 100 mg 100mg
17940485 50 mg 50mg
17941415 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17970485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG189000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1222-05-5
Formule moléculaire C18 H26 O
Poids moléculaire (g/mol) 258.4
Synonyme 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,8,8,8-hexamethylcyclopenta-2-benzopyran, 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydrocyclopenta[g]isochromene, Abbalide, Galaxolide, Galaxolide 50, Galaxolide 50BB, Galaxolide 50IPM, Galaxolide White, HHCB, Pearlide, Cyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-
Nom IUPAC 4,6,6,7,8,8-hexaméthyl-1,3,4,7-tétrahydrocyclopente[g]isochromène
SMILES CC1COCc2cc3c(cc12)C(C)(C)C(C)C3(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau HHCB (Galaxolide)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H26O/c1-11-9-19-10-13-7-15-16(8-14(11)13)18(5,6)12(2)17(15,3)4/h7-8,11-12H,9-10H2,1-6H3
Poids de la formule 258.1984