Learn More
A&D Weighing Balance analytique à étalonnage interne HR
Code produit 16691182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16691182 152 g 1 pièce
16621192 252 g 1 pièce
16641192 62 g/252 g 1 pièce
16671182 102 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16691182 Fournisseur A&D Weighing Code fournisseur HR150AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1824.50€
    1591.23€ / 1 pièces
    Économisez 233.27€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balance analytique HR avec technologie de pesée brevetable C-SHS, qui offre des performances supérieures et une conception compacte et légère.
  • Construction robuste, protection renforcée contre la poussière& eau
  • Étalonnage interne intégré sur simple pression d’un bouton (HR-AZ)
  • Fonction d’absorption des chocs
  • Fonction de marche/arrêt automatique
  • Encombrement de taille B5 pour une utilisation dans des espaces étroits
  • Écran LCD rétroéclairé inversé pour faciliter la lecture des résultats de pesée
  • SCF – Fonction de calcul statistique
  • RS-232C standard
  • Capteur SHS compact et rapide, temps de réponse d’environ 2 secondes
  • Rapide USB interface – Aucune installation de pilote requise (facultatif)
  • LAN – Interface Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
  • Pare-brise facilement amovible
  • Bloc-batterie NiMH rechargeable intégré (en option)
Spécification
Certifications/Conformité BPL/BPF/GCP/ISO
Type de connexion RS-232 C
Capacité 152 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé inversé
Précision affichage 0,1 mg
Matériau Acier inoxydable
Modèle HR-150AZ
Temps de stabilisation 2 s
Alimentation électrique 11 VA vers l'adaptateur (12 V, 1 A)