Learn More
Éther 3',4'-diméthylique de gallacétophénone, TRC
Code produit 30400119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400119 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400119 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG1905002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallacetophenone 3',4'-Dimethyl Ether
CAS 5396-18-9
Formule moléculaire C10H12O4
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3',4'-dimethoxyacetophenone, 3,4-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone, 3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Gallacetophenone-3,4-O-dimethyl Ether, NSC 1181
Formule InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-5-8(13-2)10(14-3)9(7)12/h4-5,12H,1-3H3
SMILES COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1OC
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-3,4-diméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Poids de la formule 196.0736