missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Réactifs Gallery pour l’analyse des aliments et des boissons

Code produit 17717697 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Azote alpha-aminé
Réactif pour système d’acide D-isocitrique
Réactif pour système d’acide citrique
Quantité:
2 réactifs dans des flacons de 20 ml
2 réactifs de travail dans des flacons de 20 ml
Flacons de 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
250 tests
300 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité Conditionnement
17717697 Azote alpha-aminé 2 réactifs dans des flacons de 20 ml 1 pièce
17862920 Réactif pour système d’acide D-isocitrique Flacons de 20 ml 300 tests
17872920 Réactif pour système d’acide citrique 2 réactifs de travail dans des flacons de 20 ml 250 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17717697 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 984342
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Choisissez parmi une sélection en pleine expansion de tests pour l’analyse automatisée d’aliments et de boissons.

Gagnez du temps en éliminant la préparation des réactifs grâce aux réactifs pour système Thermo Scientific™ Gallery™ pour l’analyse des aliments et des boissons. Plus de 50 réactifs pour système Gallery prêts à l’emploi sont proposés pour l’analyse des aliments et des boissons. Les kits comprennent deux à quatre réactifs dans des flacons à code-barres de 20 ml. Cela permet de lire automatiquement les données d’identification nécessaires, telles que les numéros de lot et les dates d’expiration, via le lecteur de code-barres de l’analyseur séquentiel. Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes. Gagnez du temps et diminuez le nombre d’erreurs en simplifiant votre analyse avec les réactifs pour système Gallery.

  • Les kits comprennent 2 à 4 réactifs en flacons de 20 ml
  • Les flacons munis de codes-barres sont d’une utilisation simple et rapide
  • Toutes les données nécessaires, comme le numéro de lot et la date de péremption, sont lues automatiquement
  • Les mesures photométriques sont principalement basées sur la formation ou la consommation de NAD ou de NADH
  • Les mesures sont effectuées à 340 nm et 37°C
  • Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Azote alpha-aminé
Type d’échantillon Échantillons d’aliments et de boissons
Description Réactifs pour système d’azote alpha-aminé par NOPA (300 tests)
Détecte Azote alpha-aminé (NOPA)
Nbre de tests 300
Plage de test 20 à 300 mg/l
Méthode analytique Test colorimétrique avec OPA (o-phthaldialdéhyde) et NAC (N-acétylcystéine)
Quantité 2 réactifs dans des flacons de 20 ml
Filtre d’interférence 340 / 700(750)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.